Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumfluorid, 75% w/w aq. soln.
Beskrivelse
Tetrabutylammoniumfluorid er en reaktant, der bruges til syntese af flere forbindelser, herunder konjugerede diensyreestere, oligoribonukleotider med phosphonat-modificerede bindinger og triple monoamin-genoptagelseshæmmere, blandt andre. Det har vist sig nyttigt til at studere kræft, diabetes og neurokemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetrabutylammoniumfluorid er en reaktant, der bruges til syntese af flere forbindelser, herunder konjugerede diensyreestere, oligoribonukleotider med phosphonat-modificerede bindinger og tredobbelte monoamin-genoptagelseshæmmere, blandt andre. Det har vist sig nyttigt til at studere kræft, diabetes og neurokemi.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler,
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-n-butylammonium fluoride |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 261.47 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 75% w/w aq. soln. |