Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium fluoride, 75% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11424797
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424797 25 g 25g
11434797 100 g 100g
11444797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21261.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Tetrabutylammoniumfluorid er en reaktant, der bruges til syntese af flere forbindelser, herunder konjugerede diensyreestere, oligoribonukleotider med phosphonat-modificerede bindinger og triple monoamin-genoptagelseshæmmere, blandt andre. Det har vist sig nyttigt til at studere kræft, diabetes og neurokemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetrabutylammoniumfluorid er en reaktant, der bruges til syntese af flere forbindelser, herunder konjugerede diensyreestere, oligoribonukleotider med phosphonat-modificerede bindinger og tredobbelte monoamin-genoptagelseshæmmere, blandt andre. Det har vist sig nyttigt til at studere kræft, diabetes og neurokemi.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 429-41-4
Molekylær formel C16H36FN
Molekylvægt (g/mol) 261.47
MDL nummer MFCD00011747
InChI nøgle FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
IUPAC navn tetrabutylazanium;fluorid
SMIL [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium fluoride
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 261.47
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 75% w/w aq. soln.