Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumfluorid, 1M soln i THF
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-butylammoniumfluorid, 1M soln. i THF bruges som en reaktant til fremstilling af triple monoamin-genoptagelseshæmmere som en ny generation af antidepressiva, oligoribonukleotider med fosfonatmodificerede bindinger, konjugerede diensyreestere ved hjælp af Suzuki-koblingsreaktioner og polyacetyleniske glucosider. Det spiller en vigtig rolle i arylalkylalkoholer gennem Nozaki-Hiyama allylering katalyseret af chirale bipyridyldiol ligander og chromtrichlorid. Det bruges også som en katalysator for silyleringsreaktionerne. Derudover bruges det som en kilde til fluoridion i organiske opløsningsmidler samt til afbeskyttelse af silylethergrupper.
Opløselighed Blandbar med terahydrofuran, acetonitril, dimethylsulfoxid og
organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler og oxygen.
Tetra-n-butylammoniumfluorid, 1M soln. i THF bruges som en reaktant til fremstilling af triple monoamin-genoptagelseshæmmere som en ny generation af antidepressiva, oligoribonukleotider med fosfonatmodificerede bindinger, konjugerede diensyreestere ved hjælp af Suzuki-koblingsreaktioner og polyacetyleniske glucosider. Det spiller en vigtig rolle i arylalkylalkoholer gennem Nozaki-Hiyama allylering katalyseret af chirale bipyridyldiol ligander og chromtrichlorid. Det bruges også som en katalysator for silyleringsreaktionerne. Derudover bruges det som en kilde til fluoridion i organiske opløsningsmidler samt til afbeskyttelse af silylethergrupper.
Opløselighed Blandbar med terahydrofuran, acetonitril, dimethylsulfoxid og
organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler og oxygen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-n-butylammonium fluoride |
| Tæthed | 0.903 |
| Flammepunkt | −17 °C (1 °F) |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]4NF |
| Mængde | 25 mL |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 3570522 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Blandet med terahydrofuran, acetonitril, dimethylsulfoxid og organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 261.47 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tetra-n-butylammonium fluoride, 1M solution in THF
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Tetra-n-butylammonium fluoride