Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium fluoride, 1M soln. in THF
Artikelnummer. 11433254
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 11433254
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10588.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetra-n-butylammoniumfluorid, 1M soln. i THF bruges som en reaktant til fremstilling af triple monoamin-genoptagelseshæmmere som en ny generation af antidepressiva, oligoribonukleotider med fosfonatmodificerede bindinger, konjugerede diensyreestere ved hjælp af Suzuki-koblingsreaktioner og polyacetyleniske glucosider. Det spiller en vigtig rolle i arylalkylalkoholer gennem Nozaki-Hiyama allylering katalyseret af chirale bipyridyldiol ligander og chromtrichlorid. Det bruges også som en katalysator for silyleringsreaktionerne. Derudover bruges det som en kilde til fluoridion i organiske opløsningsmidler samt til afbeskyttelse af silylethergrupper.
Opløselighed Blandbar med terahydrofuran, acetonitril, dimethylsulfoxid og
organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler og oxygen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 429-41-4
Molekylær formel C16H36FN
Molekylvægt (g/mol) 261.47
MDL nummer MFCD00011747
InChI nøgle FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
IUPAC navn tetrabutylazanium;fluorid
SMIL [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium fluoride
Tæthed 0.903
Flammepunkt −17°C (1°F)
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NF
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 3570522
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with terahydrofuran,acetonitrile,dimethyl sulfoxide and organic solvents.
Formel vægt 261.47
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in THF
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium fluoride, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tetrahydrofuran, Tetra-n-butylammonium fluoride