Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium dihydrogentrifluorid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-n-butylammonium dihydrogentrifluoride |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Formel vægt | 301.48 |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Teknisk |