Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumchloridhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383527
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383527 25 g 25g
11363527 5 g 5g
11373527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019347.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37451-68-6 | C16H36ClN | 277.92 g/mol
Tetra-n-butylammoniumchloridhydrat bruges sammen med phosphorpentoxid til grønnere deoxychlorering. Det anvendes som en faseoverførselskatalysator til fremstilling af 2-(3-pyridyl)-1-methylpyrrol ved reaktionen mellem 3-brompyridin og 1-methyl-2pyrrolcarboxylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37451-68-6
Molekylær formel C16H36ClN
Molekylvægt (g/mol) 277.92
MDL nummer MFCD00011635
InChI nøgle NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b
PubChem CID 16212273
SMIL [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium chloride hydrate
Smeltepunkt 73°C to 75°C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in cold water.
IUPAC navn tetrabutylazaniumchlorid
Formel vægt 277.92 (Anhydrous)
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium chloride hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium chloride hydrate