Learn More
Tetra-n-butylammoniumbromid, 98+%
Product Code. 11463953
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11463953 100 g 100g
11473953 500 g 500g
11483953 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11463953 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10249.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.40 DKK
    477.65 DKK / 100g
    Spare 103.75 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322,375 g/mol
Faseoverførselskatalysator Tetra-n-butylammoniumbromid anvendes som faseoverførselskatalysator til fremstilling af lactoner ved ringslutning af kaliumsalt afμ -bromcarboxylsyrer og beta-lactoner fra beta-bromsyre ved ringslutning. Det er også involveret i Curtius-omlejringen, N-alkylering af aromatiske carboxamider. Det spiller en vigtig rolle som en ionisk væske i de regioselektive O-alkyleringsreaktioner. Det bruges også til fremstilling af polymersolceller og enkeltkomponent grønt lys-emitterende elektrokemiske celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Faseoverførselskatalysator Tetra-n-butylammoniumbromid anvendes som faseoverførselskatalysator til fremstilling af lactoner ved ringslutning af kaliumsalt af μ-bromcarboxylsyrer og beta-lactoner fra beta-bromsyre ved ringslutning. Det er også involveret i Curtius-omlejringen, N-alkylering af aromatiske carboxamider. Det spiller en vigtig rolle som en ionisk væske i de regioselektive O-alkyleringsreaktioner. Det bruges også til fremstilling af polymersolceller og enkeltkomponent grønt lys-emitterende elektrokemiske celler.
Opløselighed Opløseligt i
vand og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1643-19-2
Molekylær formel C16H36BrN
Molekylvægt (g/mol) 322.375
MDL nummer MFCD00011633
InChI nøgle JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
IUPAC navn tetrabutylazanium;bromid
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium bromide
Smeltepunkt 101 °C til 105 °C
Tæthed 1.15
Lugt Amin-lignende
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NBr
Mængde 100 g
Beilstein 3570983
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol.
Formel vægt 322.38
Procent renhed ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetra-n-butylammonium bromide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium bromide