Få mere at vide
Tetra-n-butylammonium borohydride, 97%
Artikelnummer. 11402000
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402000 10 g 10g
11412000 50 g 50g
11422000 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402000 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17494.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 33725-74-5 | C16H40BN | 257.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33725-74-5
Molekylær formel C16H40BN
Molekylvægt (g/mol) 257.31
MDL nummer MFCD00012035
InChI nøgle GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium borohydride, tetra-n-butylammonium borohydride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium tetrahydroborate, boron 1-; tetrabutylazanium, boron 1-; tetrabutylammonium
PubChem CID 9881569
SMIL [BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium borohydride
Smeltepunkt 125°C to 131°C
Flammepunkt 140°C (284°F)
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NBH4
Mængde 10 g
FN nummer UN3131
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn bor(1-);tetrabutylazanium
Formel vægt 257.31
Procent renhed 98%