Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumacetat
Beskrivelse
Tetra-n-butylammoniumacetat bruges som katalysator, hærder og initiator i polymerindustrien. Det bruges også katalysator til alkynylering af carbonylforbindelser med trimethylsilylacetylener. Det bruges også som PE/PP klaringsmiddel, epoxypolymerisationsinitiator, overfladeaktive stoffer, emulgatorer og antistatiske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-n-butylammonium acetate |
| Smeltepunkt | 114 °C til 115 °C |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]4N(O2CCH3) |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetonitril (0,1 g/ml). |
| Formel vægt | 301.51 |
| Fysisk form | Krystallinsk |