Få mere at vide
Tetra-n-butylammoniumacetat, 1,0 M aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416506
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416506 25 g 25g
11426506 100 g 100g
11436506 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24773.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10534-59-5 | C18H39NO2 | 301.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10534-59-5
Molekylær formel C18H39NO2
Molekylvægt (g/mol) 301.52
MDL nummer MFCD00043208
InChI nøgle MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium acetate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, acetate, tetra-n-butylammonium acetate, tetrabutylazanium acetate, tetrabutyl ammonium acetate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, acetate 1:1, tetrabutylammonium ion acetate, 2-phosphonooxy acrylic acid cyclohexylamine salt 1:1, n,n,n-tributylbutan-1-aminiumacetate, tetrabutylazanium ethanoate
PubChem CID 82707
IUPAC navn tetrabutylazanium;acetat
SMIL CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butylammonium acetate
Tæthed 0.99
Kogepunkt 100°C
Lineær formel [CH3(CH2)3]4N(O2CCH3)
Brydningsindeks 1.389
Mængde 25 g
Beilstein 3599376
Formel vægt 301.51
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.0M aq. soln.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium acetate, 1.0M aqueous solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammoniu