Få mere at vide
Tetra-n-butyl-d36-tin, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylstannane-d36 |
| CAS | 358731-92-7 |
| Molekylær formel | C16 2H36 Sn |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;/i4*1D2,2D3,3D2,4D2; |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[Sn](C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | tetrakis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.39 |
| Formel vægt | 384.4099 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |