Få mere at vide
Tetra-N-Butyl Ammonium Hydroxide, for HPLC, Solution 0.5M,Certified, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 mL
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
250ml
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 2052-49-5 |
| Farve | Colorless |
| pH | 12 |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 250 mL |
| Molekylær formel | C16H37NO |
| MDL nummer | MFCD00009425 |
| Synonym | tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 |
| InChI nøgle | VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrabutylammonium hydroxide, solution 0.5M
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Butanaminium, N, N, N-tributyl-, hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur