Få mere at vide
Tetra-n-butoxysilane, 97%
Artikelnummer. 11352036
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352036 25 g 25g
11362036 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03141.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4766-57-8 | C16H36O4Si | 320.545 g/mol
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes inden for landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer og også i alkylering og alkoxylering af silan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes inden for agrokemikalier
, farmaceutiske produkter og farvestoffer og også i alkylering og alkoxylering af silan.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4766-57-8
Molekylær formel C16H36O4Si
Molekylvægt (g/mol) 320.545
MDL nummer MFCD00009432
InChI nøgle UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutyl orthosilicate, tetrabutoxysilane, tetra-n-butoxysilane, silane, tetrabutoxy, silicon tetrabutoxide, butyl silicate buo 4si, silicic acid h4sio4 , tetrabutyl ester, butyl silicate c4h9o 4si, butyl silicate, tetrabutyl orthosilice
PubChem CID 78500
IUPAC navn tetrabutylsilicat
SMIL CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Tekniske data
Kogepunkt 277°C
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-butoxysilane
Smeltepunkt <-80°C
Mængde 25 g
Beilstein 1709274
Flammepunkt 135°C (275°F)
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 320.55
Procent renhed 97%
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.413
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.899