Få mere at vide
Tetra-N-acetyl Kanamycin A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetra-N-acetyl Kanamycin A |
| CAS | 20399-23-9 |
| Molekylær formel | C26H44N4O15 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-[O-3-Acetamido-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-6-O-[6-acetamido-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl]-N,N'-diacetyl-2-deoxy-D-streptamine, 6-[O-3-Acetamido-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-4-O-[6-acetamido-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl]-N,N'-diacetyl-2-deoxy-D-streptamine |
| InChI formel | InChI=1S/C26H44N4O15/c1-8(32)27-6-14-18(37)20(39)21(40)26(42-14)45-24-13(29-10(3)34)5-12(28-9(2)33)23(22(24)41)44-25-19(38)16(30-11(4)35)17(36)15(7-31)43-25/h12-26,31,36-41H,5-7H2,1-4H3,(H,27,32)(H,28,33)(H,29,34)(H,30,35)/t12-,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,26-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)NC[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O1)O[C@@H]2[C@H](C[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)NC(=O)C)O)NC(=O)C)NC(=O)C)O)O)O |
| IUPAC navn | N-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diacetamido-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-acetamido-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 652.65 |
| Formel vægt | 652.2803 |