Få mere at vide
Invitrogen™ Tetra Elektroforese Primærkerne
Artikelnummer. 30485007
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
30485007 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 30485007 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 1658037
 Begrænset vare
På lager
Udskift nemt og kør Invitrogen proteingeler i Bio-Rads Mini-PROTEAN™ Tetra Cell-tank med Tetra Electrophoresis Primary Core. Fordel af højtydende separationer, hurtige løbetider og kør op til fire gels med en primær plus en ledsagerkerne.
Invitrogen Tetra Electrophoresis Primary Core gør det muligt Invitrogen at køre præfabrikerede proteingeler uden behov for at købe et helt nyt system eller indføre en ny arbejdsgang. Designet til problemfri integration med Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell tilbyder vores Tetra primære kerne en nem og ligetil metode til at anvende Invitrogen præfabrikerede mini-geler til proteinanalyseapplikationer som western blotting og SDS-PAGE. Dets intuitive design sikrer brugervenlighed, hvilket gør det tilgængeligt for både nye og erfarne brugere.
  • Swap and go—designet til at fungere med Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra-systemer, hvilket muliggør en glidende overgang uden behov for nyt udstyr
  • Opnå høj ydeevne—, der er kompatibel med Invitrogen præfabrikerede proteingeler, for resultater af høj kvalitet
  • Kør flere gels—, der kan køre op til fire gels samtidig for at øge gennemstrømningen (med en Companion Core, solgt separat)
  • Få adgang til alsidige gel-muligheder—, der er kompatible med alle Invitrogen mini-geler til forskellige anvendelser
Tetra Electrophoresis Primary Core skiller sig ud ved sin kompatibilitet med alle Invitrogen mini-gels, hvilket gør det muligt for brugere at skifte og køre gels uden besvær, samtidig med at man opnår højtydende resultater. Den kan køre op til fire gels samtidigt, når den kombineres med vores Tetra Electrophoresis Companion Core, hvilket øger gennemstrømningen og effektiviteten betydeligt. Derudover sikrer dens selvjusterende kassetter og lækagesikre design stabile og pålidelige elektroforesekørsler, hvilket gør opsætningen af eksperimenter nem og hurtig.
Tetra Elektroforese Primærkerne leveres med Tetra Buffer Dam (Cat. Nr. 1658039) til brug ved kun én gel i kernen. For at køre tre eller fire gels på én gang, Tetra Electrophoresis Companion Core (Cat. Nr. 1658038) bruges sammen med Primary Core. Denne kombination muliggør samtidig kørsel af flere geler, hvilket yderligere øger gennemstrømningen og effektiviteten i dit laboratorium. Companion Core fungerer sømløst sammen med Primary Core og giver en fleksibel løsning til forskellige eksperimentelle behov.
Denne omkostningseffektive løsning eliminerer behovet for nyt elektroforeseudstyr, sparer omkostninger og forbedrer dit labs kapaciteter. Tetra Elektroforese Primærkerne er ligetil at bruge: Byt blot kernerne i dit Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra-system ud med Invitrogen Tetra-kernerne og brug Invitrogen mini-proteingeler efter deres anbefalede protokoller. Invitrogen præfabrikerede proteingeler tilbyder fremragende proteinintegritet med neutral pH, et bredt spektrum af molekylvægtsadskillelser, hurtige driftstider og lang holdbarhed, hvilket gør dem ideelle til højtydende og reproducerbare resultater i dine eksperimenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra Cell
Type Elektroforese-kerne
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 1 hv.
Må kun benyttes til forskning.