Få mere at vide
Invitrogen™ Tetra Elektroforese Kernesæt
Beskrivelse
Invitrogen Tetra Electrophoresis Core Set giver brugerne mulighed for at køre Invitrogen præfabrikerede proteingeler uden at skulle købe et nyt akvarium eller indføre en ny arbejdsgang. Designet til problemfri integration med Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell tilbyder den en nem og ligetil metode til at anvende Invitrogen præfabrikerede mini-geler til proteinanalyseapplikationer som western blotting og SDS-PAGE. Core Settet inkluderer både Tetra Electrophoresis primær- og ledsagerkerner. Dets intuitive design sikrer brugervenlighed, hvilket gør det tilgængeligt for både nye og erfarne brugere.
- Swap and go—designet til at fungere problemfrit med Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell, hvilket tillader en glidende overgang mellem gel-typer
- Opnået høj ydeevne, —kompatibel med Invitrogen præfabrikerede mini-proteingeler, for resultater af høj kvalitet understøttet af vores proteingel-ydelsesgaranti
- Kør op til fire gels samtidig, —der kan køre op til fire gels pr. kørsel, for at øge prøvegennemstrømningen
- Få adgang til flere gelkemier, —der er kompatible med alle Invitrogen mini-geler til forskellige anvendelser
Tetra Elektroforesekernerne skiller sig ud på grund af deres kompatibilitet med alle Invitrogen mini-gels, hvilket gør det muligt for brugere at skifte og køre gels uden besvær, samtidig med at de opnår højtydende resultater. Når begge kerner bruges, kan op til fire gels køres samtidigt, hvilket markant øger gennemstrømning og effektivitet. Derudover sikrer de selvjusterende kassetter og det lækagesikre design stabile og pålidelige elektroforesekørsler, hvilket gør opsætning af eksperimenter nem og hurtig.
Tetra Elektroforese Primærkerne leveres med Tetra Buffer Dam (Cat. Nr. 1658039) til brug ved kun én gel i kernen. For at køre tre eller fire gels på én gang, Tetra Electrophoresis Companion Core (Cat. Nr. 1658038) bruges sammen med Primary Core. Denne kombination muliggør samtidig kørsel af flere geler, hvilket yderligere øger gennemstrømningen og effektiviteten i dit laboratorium. Companion Core fungerer sømløst sammen med Primary Core og giver en fleksibel løsning til forskellige eksperimentelle behov.
Denne omkostningseffektive løsning eliminerer behovet for nyt elektroforeseudstyr, sparer omkostninger og forbedrer dit labs kapaciteter. Tetra Electrophoresis Core Set er ligetil at bruge: Byt blot kernerne i dit Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra-system ud med Invitrogen Tetra-kernerne og brug Invitrogen mini-proteingeler efter deres anbefalede protokoller. Invitrogen præfabrikerede proteingeler tilbyder fremragende proteinintegritet med neutral pH, et bredt spektrum af molekylvægtsadskillelser, hurtige driftstider og lang holdbarhed, hvilket gør dem ideelle til højtydende og reproducerbare resultater i dine eksperimenter.
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra Cell |
| Type | Elektroforese-kerne |
| Adskillelsesmåde | Molekylvægt |
| Mængde | 1 sæt |
Må kun benyttes til forskning.