Få mere at vide
Invitrogen™ Tetra Elektroforese ledsager-Core
Artikelnummer. 30484873
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
30484873 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 30484873 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 1658038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1552.00 DKK
    1241.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 310.40 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udskift og kør Invitrogen nemt proteingeler i Bio-Rads Mini-PROTEAN™ Tetra Cell-tank med Tetra Electrophoresis Companion Core (en Tetra Electrophoresis Primary Core er også nødvendig). Opnåd højtydende adskillelser, hurtige driftstider og kør op til fire gels med begge kerner.
Invitrogen Tetra Electrophoresis Companion Core er designet til at fungere problemfrit med vores Tetra Elektroforese Primary Core i Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell. Denne ledsagerkerne muliggør kørsel af op til fire Invitrogen præfabrikerede proteingeler i tanken samtidig, hvilket giver en fleksibel og effektiv løsning til rutinemæssige proteinanalyseapplikationer som western blotting og SDS-PAGE. Dets intuitive design sikrer brugervenlighed, hvilket gør det tilgængeligt for både nye og erfarne brugere.
  • Kør op til fire gels samtidig, —der kan køre op til fire gels pr. kørsel, for at øge prøvegennemstrømningen (med en Primary Core, solgt separat)
  • Swap and go—designet til at fungere problemfrit med Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell, hvilket tillader en glidende overgang mellem gel-typer
  • Opnå høj ydeevne—, der er kompatibel med Invitrogen præfabrikerede mini-proteingeler for resultater af høj kvalitet
  • Få adgang til flere gel-kemier, —der er kompatible med alle Invitrogen mini-geler til forskellige anvendelser.
Tetra Electrophoresis Companion Core forbedrer funktionaliteten af vores Tetra Electrophoresis Primary Core ved at tillade tre eller fire geler at køre samtidig, hvilket markant øger gennemstrømning og effektivitet i laboratoriet. Denne kombination giver en fleksibel løsning til varierende eksperimentelle behov, så dit laboratorium nemt kan håndtere applikationer med høj gennemstrømning. Companion Core fungerer sømløst sammen med vores primære kerne, hvilket gør overgangen mellem forskellige geltyper glidende og ligetil.
Tetra Electrophoresis Companion Core er nem at bruge: skift blot Bio-Rad kernerne fra Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra-systemet ud med Invitrogen Tetras primære og ledsager-kerner og brug Invitrogen mini-proteingeler efter de anbefalede protokoller. Companion-kernen kræver den primære kerne for at køre. Når du kun bruger en eller to gels, skal du kun bruge primærkernen.
Med vores Tetra core set er det nemt og hurtigt at køre Invitrogen præfabrikerede geler, hvilket giver adgang til premium proteingeler, der giver fremragende proteinseparation og opløsning. Vælg mellem fem unikke gelkemier for at tilpasse din separation til din målrettede anvendelse, herunder bred interval-separation, højmolekylær vægt-separation, lavmolekylær vægt-separation, IEF og native applikationer. Invitrogen Prefabrikerede geler er understøttet af vores Protein Gels Performance Guarantee, så du kan være sikker på pålidelig, reproducerbar ydeevne, meget efter lot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra Cell
Type Elektroforese-kerne
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 1 hv.
Må kun benyttes til forskning.