Få mere at vide
Invitrogen™ Tetra Core Set og Novex™ Tris-Glycin 4-20% gels kombinationer
Beskrivelse
Invitrogen Tetra Electrophoresis Core Set og Novex Tris-Glycine 4-20% Combo giver en omfattende løsning til at køre højtydende Invitrogen præfabrikerede proteingeler i Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell. Dette kombinationsprodukt inkluderer Tetra Electrophoresis primære og ledsagende kerner samt tre kasser Tris-Glycine-geler Novex , hvilket muliggør problemfri integration og effektive proteinanalyseapplikationer som western blotting og SDS-PAGE. Det intuitive design sikrer brugervenlighed, hvilket gør det tilgængeligt for både nye og erfarne brugere.
Indhold af combosættet
- Tetra elektroforese primærkerne (Cat. Nej. 1658037)
- Tetra Elektroforese ledsagerkerne (Kat. Nej. 1658038)
- 3 kasser Novex Tris-Glycine 4-20% gels (10 gels pr. boks)
Om Tetra Elektroforese Kerne-sættet
Tetra-kernerne skiller sig ud på grund af deres kompatibilitet med alle Invitrogen mini-gels, hvilket gør det muligt for brugere at skifte og køre gels uden besvær, samtidig med at de opnår højtydende resultater. Når begge kerner bruges, kan op til fire gels køres samtidigt, hvilket markant øger gennemstrømning og effektivitet. Derudover sikrer de selvjusterende kassetter og det lækagesikre design stabile og pålidelige elektroforesekørsler, hvilket gør opsætning af eksperimenter nem og hurtig.
Tetra Elektroforese Primærkerne leveres med Tetra Buffer Dam (Cat. Nr. 1658039) til brug ved kun én gel i kernen. For at køre tre eller fire gels på én gang bruges Tetra Electrophoresis Companion Core sammen med Primary Core. Denne kombination muliggør samtidig kørsel af flere geler, hvilket yderligere øger gennemstrømningen og effektiviteten i dit laboratorium. Companion Core fungerer sømløst sammen med Primary Core og giver en fleksibel løsning til forskellige eksperimentelle behov.
Denne omkostningseffektive løsning eliminerer behovet for nyt elektroforeseudstyr, sparer omkostninger og forbedrer dit labs kapaciteter. Tetra Electrophoresis Core Set er ligetil at bruge: Byt blot kernerne i dit Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra-system ud med Invitrogen Tetra-kernerne og brug Invitrogen mini-proteingeler efter deres anbefalede protokoller.
Om Novex Tris-Glycine gels, WedgeWell-format
Novex Tris-Glycine mini-geler er polyacrylamid-geler baseret på traditionel Laemmli-proteinelektroforese, hvilket muliggør brug af Laemmli-prøver og løbende buffere. De muliggør ensartet ydeevne og adskillelse af et bredt udvalg af proteiner i velopløste bånd. Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, har innovative kileformede brønde, der tillader op til dobbelt så meget prøvebelastning end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøvepålæsning lettere.
For at overføre dine proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Tris-Glycine Novex Native Running Buffer (Kat. Nej. LC2672) eller Novex Tris-glycin Transfer Buffer (Kat. Nej. LC3675) til traditionel vådoverførsel ved brug af XCell II Blot Module (Cat. Nej. EI9051). Alternativt kan hurtig semi-tør overførsel udføres med Power Blotter eller hurtig tør overførsel med iBlot 3 Gel Transfer Device (Kat. Nej. IB31001).
Tekniske data
Tekniske data
| Adaptere | Tetra-elektroforesekerner |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved 2°til 8°grader. Må ikke fryses. |
| Buffer | Novex Tris-glycin SDS løbebuffer, Novex Tris-glycin native løbebuffer |
| Gel procent | 4 til 20% |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tris-Glycine Plus |
| Prøveindlæsningsvolumen | Op til 35 μl |
| Adskillelse af | Protein |
| Adskillelsesområde | 20 til 200 kDa |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.