Få mere at vide
Invitrogen™ Tetra Buffer Dam
Beskrivelse
Invitrogen Tetra Buffer Dam er designet til brug med Tetra Elektroforese primær (Cat. Nr. 1658037) og ledsager (Kat. Nr. 1658038) kerner for at give fleksibilitet i antallet af geler, der køres i Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell. Denne bufferdæmning passer ind i den tomme gel-slot, hvilket skaber en barriere mellem katode- og akodekamrene, hvilket sikrer optimal ydeevne og effektivitet for dine elektroforeseløb.
- At aktivere gel-fleksibilitet—tillader fleksibel gel-kørsel ved at passe i den tomme gel-slot
- Vedligeholdelse af ydeevnen—skaber en barriere mellem katode- og anodekamre for at sikre optimale elektroforeseforhold
- Integrer sømløst—kompatibel med Tetra Elektroforese primære og ledsagende kerner for nem adoption
- Maksimal kompatibilitet—kompatibel med andre Invitrogen mini-tanke såsom Mini Gel Tank (Cat. Nej. A25977) og Mini-cellen XCell SureLock (Kat. Nej. EI0001)
Tetra Buffer Dam er essentiel for laboratorier, der har brug for fleksibilitet i antallet af gels pr. kerne, da den opretholder integriteten af elektroforeseopsætningen ved at besætte den tomme slot. Dette sikrer, at elektroforesebetingelserne forbliver konsistente, hvilket fører til pålidelige og reproducerbare resultater. Bufferdæmningen er kompatibel med både Tetra Electrophorese primær- og ledsagerkerner, hvilket gør den til et alsidigt supplement til dit eksisterende elektroforeseudstyr.
Brugen af Tetra Buffer Dam er ligetil: indsæt den blot i den tomme gel-slot i Tetra-primær- eller ledsagerkernen, når du kører færre gels. Dette skaber en barriere, der opretholder adskillelsen mellem katode- og anodekamrene, hvilket sikrer, at dine elektroforeseprocesser er effektive og hensigtsmæssige. Ved at bruge bufferdæmningen kan du opnå ensartede resultater uden behov for ekstra udstyr eller komplekse justeringer.
Tetra Buffer Dam er en økonomisk løsning, der øger fleksibiliteten og effektiviteten af dit elektroforesesystem. Den sikrer, at du kan køre et variabelt antal gels uden at gå på kompromis med ydeevnen, hvilket gør den til et ideelt tilbehør til ethvert laboratorium, der bruger Bio-Rads Mini-PROTEAN Tetra Cell med Invitrogen præfabrikerede proteingeler.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra Cell |
| Type | Bufferdæmning |
| Mængde | 1 hv. |
Må kun benyttes til forskning.