missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tetra-Boc-spermine-5-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30334690
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334690 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB81069010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tetra-Boc-spermine-5-carboxylic Acid
CAS 119798-08-2
Molekylær formel C31H58N4O10
Mængde 10 mg
Synonym (10S)-2,2,21,21-tetramethyl-4,19-dioxo-3,20-Dioxa-5,9,14,18-tetraazadocosane-9,10,14-tricarboxylic acid 9,14-bis(1,1-dimethylethyl) ester, (S)-2,2,21,21-tetramethyl-4,19-dioxo-3,20-Dioxa-5,9,14,18-tetraazadocosane-9,10,14-tricarboxylic acid 9,14-bis(1,1-dimethylethyl) ester, Tetra-BOC-ACP
InChI formel InChI=1S/C31H58N4O10/c1-28(2,3)42-24(38)32-17-14-20-34(26(40)44-30(7,8)9)19-13-16-22(23(36)37)35(27(41)45-31(10,11)12)21-15-18-33-25(39)43-29(4,5)6/h22H,13-21H2,1-12H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,36,37)/t22-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCN(CCC[C@@H](C(=O)O)N(CCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn (2S)-2,5-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl-[3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propyl]amino]pentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 646.81
Formel vægt 646.4153
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.