Få mere at vide
TETA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TETA |
| CAS | 314041-07-1 |
| Molekylær formel | C18H32N4O8 • 4 HCl • x H2O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetraacetic acid tetrahydrochloride','monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32N4O8.4ClH.H2O/c23-15(24)11-19-3-1-4-20(12-16(25)26)8-10-22(14-18(29)30)6-2-5-21(9-7-19)13-17(27)28;;;;;/h1-14H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30);4*1H;1H2 |
| SMIL | O=C(CN1CCN(CCCN(CCN(CCC1)CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)O.Cl.O.Cl.Cl.Cl |
| IUPAC navn | 2,2',2'',2'''-(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetrayl)tetraacetic acid tetrahydrochloride hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 596.33 |
| Formel vægt | 594.15 |