Få mere at vide
TET3 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18076059 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18076059 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18076059 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP298069JF646
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
TET3 Polyclonal specifically detects TET3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen TET3
Applikationer Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Janelia Fluor 646
Fortynding Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 1.14.11.n2, hCG_40738, KIAA0401, methylcytosine dioxygenase TET3, MGC22014, probable methylcytosine dioxygenase TET3, tet oncogene family member 3
Værtsarter Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TET3 fragment.
Oprensningsmetode Antigen Affinity-purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Epigenetics
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 200424
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG