Få mere at vide
TET2 Antibody [PerCP], R&D Systems™
Artikelnummer. 30498730 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498730 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498730 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335520PCP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TET2 Polyclonal antibody specifically detects TET2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen TET2
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PerCP
Formulering PBS
Gene Alias FLJ20032, MGC125715, tet methylcytosine dioxygenase 2
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1833-2002 of human TET2 (NP_001120680.1).,, Sequence:, VQGVASGAEDNDEVWSDSEQSFLDPDIGGVAVAPTHGSILIECAKRELHATTPLKNPNRNHPTRISLVFYQHKSMNEPKHGLALWEAKMAEKAREKEEECEKYGPDYVPQKSHGKKVKREPAEPHETSEPTYLRFIKSLAERTMSVTTDSTVTTSPYAFTRVTGPYNRYI
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 54790
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus