Få mere at vide
Novus Biologicals™ TET2 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18432922 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0,1 mg
Artikelnummer. 18432922
Brand: Novus Biologicals™ NBP227465PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 54790
Arter Human
Indhold og opbevaring Store at -20°C.
Til brug med (applikation) This peptide is useful as a blocking peptide for NBP2-27465. For further blocking peptide related protocol, click here .
Gene Alias FLJ20032, MGC125715, tet methylcytosine dioxygenase 2
Gen symbol TET2
Mængde 0,1 mg
Opbevaringsbuffer Lyophilized from 5 pmol/μL in 5% (v/v) acetonitrile/H2O.