Få mere at vide
Testo™ Testoterm™ Selvklæbende termometerstrimler
Artikelnummer. 10672621
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
204 °C til 260 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
10672621 204 °C til 260 °C
1 options
Artikelnummer. 10672621 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0646 3341
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tynde, temperaturfølsomme filmstykker, der skifter farve, når temperaturen overstiger en bestemt værdi. Dette gør dem ideelle til at overvåge temperaturen på produkter og processer, hvor temperaturen ikke bør overstige en vis grænse.
  • Temperaturstrimlerne fås i hæfter af 10 stk. Strimlerne pilles af og påføres det objekt, du ønsker at måle
  • Strimlerne har en temperaturskala fra +204° C til +260° C som er opdelt i små hvide kasser
  • Så snart en bestemt temperatur er overskredet, skifter strimlen farve i de relevante kasser i løbet af 2 til 3 sekunder
  • Temperaturtrinene for de enkelte kasser er som følger: 204° C, 210° C, 216° C, 224° C, 232° C, 241° C, 249° C, 254° C og 260° C.
  • Når strimlerne skifter farve, gør de det irreversibelt. Når en bestemt temperatur er blevet overskredet, skifter farven ikke tilbage igen, når temperaturen vender tilbage til tidligere niveauer
  • Dette giver dig mulighed for at se, at kritiske tærskler er blevet overskredet, selv når temperaturerne er vendt tilbage til de niveauer, de var før grænsen blev nået. Dette gør dem ideelle til opbevaring og transport.
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 50 x 18 mm
Temperaturområde (metrisk) 204 °C til 260 °C
Nøjagtighed ±1 % af mv± 1 °C