Learn More
Testo™ Testoterm™ Self-Adhesive Foil Thermometer Strips
Descrizione
- Self-adhesive temperature strips
- Change color when thresholds are exceeded within 2 to 3 seconds
- Measuring range +116 to +154°C
Specifica
Specifica
| Dimensions (L x W x H) | 50 x 18 mm |
| Max. Temperature (Metric) | 154°C |
| Min. Temperature (Metric) | 116°C |
| Temperature Range (Metric) | 116°C to 154°C |
| Accuracy | ±1.5°C |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?