Få mere at vide
Testo™ Testoterm™ Selvklæbende folietermometerstrimler
Artikelnummer. 10579091
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
116 °C til 154 °C
161 °C til 204 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
10579091 116 °C til 154 °C
10078480 161 °C til 204 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10579091 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0646 1724
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Overvåg temperaturen på bevægelige eller små genstande og langtidsovervågning af transport- og opbevaringstemperaturer. Testoterm™ Selvklæbende folietermometerstrimler kan påføres på en række forskellige overflader.
  • Selvklæbende temperaturstrimler
  • Skift farve, når tærsklerne overskrides inden for 2 til 3 sekunder
  • Måleområde +116 til +154 °C
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 50 x 18 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 154 °C
Min. Temperatur (metrisk) 116 °C
Temperaturområde (metrisk) 116 °C til 154 °C
Nøjagtighed ±1,5 °C