Få mere at vide
Testosteronpropionat EP urenhed E, Mikromol™
Artikelnummer. 30051876
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051876 25 mg
30051774 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0897.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Testosteronpropionat EP urenhed E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxoandrosta-4,6-dien-17beta-yl Propanoate
CAS 25862-97-9
Analyt- eller komponentnavne 3-Oxoandrosta-4,6-dien-17beta-yl Propanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H30 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Oxoandrosta-4,6-dien-17β-yl Propanoate, Testosterone Propionate Imp. E (EP), 3-Oxoandrosta-4,6-dien-17beta-yl Propanoate, Androsta-4,6-dien-3-one, 17-(1-oxopropoxy)-, (17beta)- (9CI), Androsta-4,6-dien-3-one, 17beta-hydroxy-, propionate (7CI,8CI), 17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one propionate, 4,6-Androstadien-3-one 17beta-propionate, 6,7-Dehydrotestosterone propionate, Androsta-4,6-dien-17beta-ol-3-one propionate, Testosterone Propionate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C22H30O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h5-6,13,16-19H,4,7-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
SMIL CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoat
Molekylvægt (g/mol) 342.47
Mængde 25 mg
Formel vægt 342.2195 g/mol