Få mere at vide
Testosterone Propionate EP Impurity B, Mikromol™
Artikelnummer. 30458751
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458751 4 x 25 mg
30041236 25 mg
18000320 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458751 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0863.0700254AMP
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Testosterone Propionate EP Impurity B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl 2-Methyl-propanoate (Testosterone Isobutyrate)
CAS 1169-49-9
Analyt- eller komponentnavne 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl 2-Methyl-propanoate (Testosterone Isobutyrate)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H34 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Oxoandrost-4-en-17β-yl 2-Methyl-propanoate (Testosterone Isobutyrate), Testosterone Isocaproate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. B (EP), 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl 2-Methylpropanoate, Testosterone isobutyrate, Androst-4-en-3-one, 17-(2-methyl-1-oxopropoxy)-, (17beta)-, Testosterone, isobutyrate (6CI,7CI,8CI), (17beta)-17-(2-Methyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one, Isobutyric acid, ester with testosterone (8CI), 17beta-(Isobutyroxy)androst-4-en-3-one, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl isobutyrate, Agovirin-Depot, Perandren M, Testocryst, Testosterone 17-isobutyrate, Testosterone 2-methylpropanoate, Testosterone 2-methylpropionate, Testosterone Isocaproate Impurity D, Testosterone Propionate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C23H34O3/c1-14(2)21(25)26-20-8-7-18-17-6-5-15-13-16(24)9-11-22(15,3)19(17)10-12-23(18,20)4/h13-14,17-20H,5-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)C(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2-methylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 358.51
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 358.2508 g/mol