Få mere at vide
Testosteronpropionat 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Artikelnummer. 30464164
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30464164 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464164 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0897.0011
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone propionate
CAS 57-85-2
Analyt- eller komponentnavne Testosterone propionate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H32 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Testosterone Isocaproate Imp. C (EP), Testosterone Propionate, Androst-4-en-3-one, 17-(1-oxopropoxy)-, (17beta)-, Testosterone, propionate (8CI), (17beta)-17-(1-Oxopropoxy)androst-4-en-3-one, 17beta-(Propionyloxy)androst-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-propionate, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one propionate, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one-17beta-propionate, Agovirin, Androlon, Androtest P, Androteston, Anertan, Aquaviron, Bio-testiculina, Enarmon, Enarmon-oil, Homandren, Hormoteston, Masenate, NRB 03689, NSC 9166, Nasdol, Okasa-Mascul, Orchiol, Orchisterone, Orchistin, Oreton, Pantestin, Primotestone, Propiokan, Recthormone testosterone, Solvotest, Sterandryl, Synandrol, Synerone, TP, Telipex, Testaform, Testex, Testodet, Testodrin, Testogen, Testolets, Testonique, Testormol, Testosid, Testosteron propionate, Testosterone-17-propionate, Testosterone-17beta propionate, Testoviron, Testoviron (ampule), Testoxyl, Testrex, Textes Depot, Tostrin, Uniteston, Virormone, neo-Hombreol, Testosterone Isocaproate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 344.49
Mængde 1 ml
Formel vægt 344,2351 g/mol