Få mere at vide
Testosterone Phenylpropionate, Mikromol™
Artikelnummer. 18083280
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18083280 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083280 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1394.000250
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Testosterone Phenylpropionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone Phenylpropionate
CAS 1255-49-8
Analyt- eller komponentnavne Testosterone Phenylpropionate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H36 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Testosterone, hydrocinnamate (6CI,7CI,8CI), Hydrocinnamic acid, ester with testosterone (8CI), Androject, Hydrocinnamic acid, testosterone ester, NSC 26643, Retandrol, Testosterone 17-phenylpropionate, Testosterone phenpropionate, Testosterone phenylpropanoate, Testosterone phenylpropionate, Androst-4-en-3-one, 17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-, (17beta)-, (17beta)-17-(1-Oxo-3-phenylpropoxy)androst-4-en-3-one, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl beta-phenylpropionate
InChI formel InChI=1S/C28H36O3/c1-27-16-14-21(29)18-20(27)9-10-22-23-11-12-25(28(23,2)17-15-24(22)27)31-26(30)13-8-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,18,22-25H,8-17H2,1-2H3/t22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-phenylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 420.58
Mængde 250 mg
Formel vægt 420.2664 g/mol