Få mere at vide
Testosterone Laurate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052158
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052158 100 mg
30050713 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052158 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0904.02
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Testosterone Laurate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone Laurate
CAS 59232-78-9
Analyt- eller komponentnavne Testosterone Laurate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C31 H50 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Testosterone Laurate, (17beta)-17-[(1-oxododecyl)oxy]-Androst-4-en-3-one, Testosterone, laurate (6CI), Testosterone Decanoate Impurity F, (17β)-17-[(1-Oxododecyl)oxy]-androst-4-en-3-one
InChI formel InChI=1S/C31H50O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-29(33)34-28-17-16-26-25-15-14-23-22-24(32)18-20-30(23,2)27(25)19-21-31(26,28)3/h22,25-28H,4-21H2,1-3H3/t25-,26-,27-,28-,30-,31-/m0/s1
SMIL O=C1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])CCC2=C1
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] dodecanoate
Molekylvægt (g/mol) 470.74
Mængde 100 mg
Formel vægt 470.376 g/mol