missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Testosterone Laurate, Mikromol™
Beskrivelse
Testosterone Laurate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Testosterone Laurate |
| CAS | 59232-78-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Testosterone Laurate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C31 H50 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Testosterone Laurate, (17beta)-17-[(1-oxododecyl)oxy]-Androst-4-en-3-one, Testosterone, laurate (6CI), Testosterone Decanoate Impurity F, (17β)-17-[(1-Oxododecyl)oxy]-androst-4-en-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C31H50O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-29(33)34-28-17-16-26-25-15-14-23-22-24(32)18-20-30(23,2)27(25)19-21-31(26,28)3/h22,25-28H,4-21H2,1-3H3/t25-,26-,27-,28-,30-,31-/m0/s1 |
| SMIL | O=C1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])CCC2=C1 |
| IUPAC navn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] dodecanoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?