missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Testosteronhexanoat, TRC

Artikelnummer. 30409022
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409022 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT155125100MG
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Testosterone caproate
CAS 10312-45-5
Molekylær formel C25 H38 O3
Mængde 100 mg
Synonym 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl Hexanoate, Testosterone Enantate Imp. B (EP), Testosterone Isocaproate Imp. E (EP), Androst-4-en-3-one','17-[(1-oxohexyl)oxy]-','(17β)-, Testosterone','hexanoate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-[(1-Oxohexyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one hexanoate, Testosterone 17-caproate, Testosterone caproate
InChI formel InChI=1S/C25H38O3/c1-4-5-6-7-23(27)28-22-11-10-20-19-9-8-17-16-18(26)12-14-24(17,2)21(19)13-15-25(20,22)3/h16,19-22H,4-15H2,1-3H3/t19-,20-,21-,22-,24-,25-/m0/s1
SMIL CCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] hexanoat
Molekylvægt (g/mol) 386.57
Formel vægt 386.2821
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.