Få mere at vide
Testosterone Heptanoate-6,6,7,7,7-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Testosterone 17-Heptanoate-6,6,7,7,7-D5 |
| CAS | 1263095-31-3 |
| Molekylær formel | C26 D5 H35 O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoheptyl-6,6,7,7,7-d5)oxy]-, (17β)- (ACI), (17β)-17-[(1-Oxoheptyl-6,6,7,7,7-d5)oxy]androst-4-en-3-one (ACI), Testosterone heptanoate-6,6,7,7,7-d5, Testosterone 17-heptanoate-6,6,7,7,7-D5, Testosterone enantate-6,6,7,7,7-d5, Testosterone 17-enanthate-6,6,7,7,7-d5, Testosterone enanthate-6,6,7,7,7-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23 H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1/i1D3,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| IUPAC navn | [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 6,6,7,7,7-pentadeuterioheptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.625 |
| Formel vægt | 405.329 g/mol |
| Vis mere |