Få mere at vide
Testosteron opfylder kravene til Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10052040 10 g 10g
10310504 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10052040 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164410100
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Testosteron, CAS # 58-22-0, er et steroid kønshormon fra androstanfamilien, og det er vigtigt at regulere og opretholde flere biologiske funktioner.
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
• Testosteron er et steroid kønshormon fra androstanfamilien og er vigtigt for opretholdelsen af flere biologiske funktioner
• Denne forbindelse er et androgen, der udøver sin funktion ved at binde til og aktivere androgenreceptoren
Applikationer
• Testosteron omdannes irreversibelt til dihydrotestosteron (DHT) i målvæv af enzymet 5-reduktase∝
• Testosteron- eller DHT-komplekser (dets aktive metabolit) ligand-androgenreceptor-komplekser fungerer som en transkriptionsfaktor, der stimulerer udtrykket af flere responsive gener
• Den antagoniserer androgenreceptoren for at inducere genekspression, der forårsager vækst, udvikling og opretholdelse af flere biologiske funktioner
• Denne forbindelse bruges ofte in vivo-studier som et esterderivat på grund af dens hurtige metabolisme i leveren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-22-0
Molekylær formel C19H28O2
Molekylvægt (g/mol) 288.43
InChI nøgle MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
IUPAC navn (1S,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone
Smeltepunkt 153,0 °C til 157,0 °C
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Merck Index 15, 9324
Specifik rotation +110.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i kloroform, alkohol, acetone, benzen, dioxan og vegetabilske olier; let opløselig i ether
Formel vægt 288.42
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Testosterone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
Kun brug af forskning i RUO –