Få mere at vide
Testosterone EP Impurity B, Mikromol™
Artikelnummer. 30052369
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052369 100 mg
30051723 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052369 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0323.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Testosterone EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Ethylenolether)
CAS 972-46-3
Analyt- eller komponentnavne 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Ethylenolether)
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C21 H30 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Testosterone Imp. B (EP), 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one, Androstenedione Ethylenolether, Testosterone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C21H30O2/c1-4-23-15-9-11-20(2)14(13-15)5-6-16-17-7-8-19(22)21(17,3)12-10-18(16)20/h5,13,16-18H,4,6-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
SMIL CCOC1=CC2=CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)CC1
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-3-ethoxy-10,13-dimethyl-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvægt (g/mol) 314.46
Mængde 100 mg
Formel vægt 314.2246 g/mol