Få mere at vide
Testosterone Enantate, LoGiCal
Artikelnummer. 30459784
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459784 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459784 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1119.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone enanthate
CAS 315-37-7
Analyt- eller komponentnavne Testosterone enanthate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C26 H40 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Testosterone Isocaproate Imp. F (EP), Testosterone Enantate, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (17beta)-, Testosterone, heptanoate (6CI,8CI), (17beta)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, Heptanoic acid, ester with testosterone (6CI), 17beta-Enanthoxyandrost-4-en-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one enanthate, 4-Androsten-3-one 17beta-enanthate, Andro LA 200, Androtardyl, Delatestryl, Enarmone depot, Everone, Jenasteron, NSC 17591, Primoteston-Depot, Reposo TMD, Testenate, Testinon, Testo-Enant, Testosterone 17-enanthate, Testosterone enanthate, Testosterone heptylate, Testosterone oenanthate, Testosterone Isocaproate Impurity F
InChI formel InChI=1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 400.59
Mængde 10 mg
Formel vægt 400.2977 g/mol