Få mere at vide
Testosterone Decanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 18072710
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18072710 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18072710 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1238.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Testosterone Decanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone decanoate
CAS 5721-91-5
Analyt- eller komponentnavne Testosterone decanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H46 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Testosterone Decanoate, Decanoic acid, ester with testosterone, NSC 26642, Testosterone 17-caprinate, Testosterone 17-decanoate, Testosterone caprate, Testosterone caprinate, (17beta)-17-[(1-Oxodecyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one decanoate
InChI formel InChI=1S/C29H46O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-27(31)32-26-15-14-24-23-13-12-21-20-22(30)16-18-28(21,2)25(23)17-19-29(24,26)3/h20,23-26H,4-19H2,1-3H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] decanoate
Molekylvægt (g/mol) 442.67
Mængde 250 mg
Formel vægt 442.3447 g/mol