Få mere at vide
Testosterone Decanoate, LoGiCal
Artikelnummer. 30463450
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463450 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463450 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1238.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone decanoate
CAS 5721-91-5
Analyt- eller komponentnavne Testosterone decanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H46 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Testosterone Decanoate, Decanoic acid, ester with testosterone, NSC 26642, Testosterone 17-caprinate, Testosterone 17-decanoate, Testosterone caprate, Testosterone caprinate, (17beta)-17-[(1-Oxodecyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one decanoate
InChI formel InChI=1S/C29H46O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-27(31)32-26-15-14-24-23-13-12-21-20-22(30)16-18-28(21,2)25(23)17-19-29(24,26)3/h20,23-26H,4-19H2,1-3H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] decanoate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 442.67
Mængde 10 mg
Formel vægt 442.3447 g/mol