Få mere at vide
Testosterone-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Testosterone-D3 (16,16,17-D3) |
| CAS | 77546-39-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 2H3 H25 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3','17-hydroxy-','(17β)-, (17β)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one-16,16,17-d3, 16,16,17-Testosterone-D3, Testosterone-16,16,17-D3, 19,19,19-Trideuteriotestosterone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D |
| SMIL | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.44 |
| Vis mere |