Få mere at vide
Testosterone-d3 Propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Testosterone-16,16,17-d3 Propionate |
| CAS | 876054-54-5 |
| Molekylær formel | C22 2H3 H29 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3','17-(1-oxopropoxy)-','(17β)- (9CI), Testosterone-d3 propionate, Testosterone-16,16,17-d3 propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1/i8D2,19D |
| SMIL | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])OC(=O)CC |
| IUPAC navn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.51 |
| Formel vægt | 347.254 |