Få mere at vide
Testosterone Cypionate, TRC
Artikelnummer. 30422074
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30422074 1 g
1 options
Artikelnummer. 30422074 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1551001G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone Cypionate
CAS 58-20-8
Molekylær formel C27 H40 O3
Mængde 1 g
Synonym Androst-4-en-3-one','17-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-','(17β)-, Testosterone','cyclopentanepropionate (6CI,7CI,8CI), Cyclopentanepropionic acid','ester with testosterone (8CI), 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentanepropionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate, DepAndro 100, DepAndro 200, Depo, Depo-testosterone, Deposteron, Depotest, Depovirin, NSC 9157, Pertestis, Testex Leo, Testodrin prolongatum, Testosterone 17β-cyclopentanepropionate, Testosterone 17β-cyclopentylpropionate, Testosterone 17β-cypionate, Testosterone cyclopentylpropionate, Testosterone cypionate, Testosterone','3-cyclopentanepropionate, Virilon
InChI formel InChI=1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCC5CCCC5
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-cyclopentylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 412.6
Formel vægt 412.2977