Få mere at vide
Testosteron Cypionat-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Testosterone Cypionate-d3 |
| CAS | 876054-56-7 |
| Molekylær formel | C27 D3 H37 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3','17-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-','(17β)- (9CI), (17β)-17-(3-Cyclopentyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one-16,16,17-d3, Testosterone-16,16,17-d3 17-cyclopentanepropionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-16,16,17-d3 cyclopentylpropionate, Testosterone Cypionate-d3, Testosterone Cypionate-16,17,17-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1/i11D2,24D |
| SMIL | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])OC(=O)CCC5CCCC5 |
| IUPAC navn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-cyclopentylpropanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.623 |
| Formel vægt | 415.317 |