Få mere at vide
Testosteroncypionat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322941
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322941 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322941 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17322530AL100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone Cypionate
CAS 58-20-8
Analyt- eller komponentnavne Testosterone Cypionate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C27 H40 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Testosterone, cyclopentanepropionate (6CI,7CI,8CI), Cyclopentanepropionic acid, ester with testosterone (8CI), DepAndro 100, DepAndro 200, Depo, Depo-testosterone, Deposteron, Depotest, Depovirin, NSC 9157, Pertestis, Testex Leo, Testodrin prolongatum, Testosterone cyclopentylpropionate, Testosterone cypionate, Testosterone, 3-cyclopentanepropionate, Virilon, Androst-4-en-3-one, 17-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-, (17beta)-, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentanepropionate, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate, Testosterone 17beta-cyclopentanepropionate, Testosterone 17beta-cyclopentylpropionate, Testosterone 17beta-cypionate
InChI formel InChI=1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCC5CCCC5
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-cyclopentylpropanoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 412.6
Mængde 1 ml
Formel vægt 412,2977 g/mol