Få mere at vide
Testosterone Caprinoylacetate, TRC
Artikelnummer. 30451504
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30451504 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30451504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT651060500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone Ketolaurate
CAS 5874-98-6
Molekylær formel C31 H48 O4
Mængde 500 mg
Synonym (17β)-17-[(1,3-dioxododecyl)oxy]androst-4-en-3-one, Testosterone','3-oxododecanoate (6CI,7CI,8CI), Androdurin, Testosterone 17-caprinoylacetate, Testosterone caprinoylacetate, Testosterone ketolaurate
InChI formel InChI=1S/C31H48O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-23(32)21-29(34)35-28-15-14-26-25-13-12-22-20-24(33)16-18-30(22,2)27(25)17-19-31(26,28)3/h20,25-28H,4-19,21H2,1-3H3/t25-,26-,27-,28-,30-,31-/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCC(=O)CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-oxododecanoate
Molekylvægt (g/mol) 484.71
Formel vægt 484.355