missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Testosterone Benzoate, TRC

Artikelnummer. 30415955
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415955 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT155015100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Testosterone Benzoate
CAS 2088-71-3
Molekylær formel C26 H32 O3
Mængde 100 mg
Synonym Testosterone benzoate, Androst-4-en-3-one','17-(benzoyloxy)-','(17β)- (9CI','ACI), (17β)-17-(Benzoyloxy)androst-4-en-3-one (ACI), Testosterone','benzoate (7CI','8CI), 17β-Benzoyloxyandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one benzoate, 4-Androstene-17β-ol-3-one benzoate, Androst-4-en-17β-ol-3-one benzoate, NSC 524278, Testosterone 17-benzoate
InChI formel InChI=1S/C26H32O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h3-7,16,20-23H,8-15H2,1-2H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c5ccccc5
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 392.53
Formel vægt 392.2351
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.