Få mere at vide
Testosterone Acetate, LoGiCal
Artikelnummer. 30461340
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461340 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461340 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0323.05
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone Acetate
CAS 1045-69-8
Analyt- eller komponentnavne Testosterone Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H30 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Testosterone Imp. E (EP), Testosterone Isocaproate Imp. B (EP), Testosterone Propionate Imp. A (EP), Testosterone Acetate, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl Acetate, (17beta)-17-(Acetyloxy)androst-4-en-3-one, Testosterone acetate, 17-O-Acetyltestosterone, 17beta-Acetoxy-4-androsten-3-one, 17beta-Acetoxy-Delta4-androsten-3-one, 17beta-Acetoxyandrost-4-ene-3-one, 17beta-Acetoxytestosterone, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one acetate, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one-17beta-acetate, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl acetate, 4-Androsten-17beta-ol-3-one 17-acetate, Aceto-sterandryl, Aceto-testoviron, Amolisin, Androst-4-en-17beta-ol-3-one acetate, Androtest A, Deposteron, Farmatest, NSC 523836, Perandrone A, SKF 5647, Testosterone 17-acetate, Testosterone Impurity E, Testosterone Isocaproate Impurity B, Testosterone Propionate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)24-19-7-6-17-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)18(16)9-11-21(17,19)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 330.46
Mængde 10 mg
Formel vægt 330.2195 g/mol