Få mere at vide
Testosterone-2,2,4,6,6-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Testosterone-2,2,4,6,6-d5 |
| CAS | 21002-80-2 |
| Molekylær formel | C19 2H5 H23 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Androst-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5, 17-hydroxy-, (17β)-, Testosterone-2,2,4,6,6-d5 (8 CI), (17β)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21 H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i3D2,7D2,11 D |
| SMIL | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3 [C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O |
| IUPAC navn | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.46 |
| Formel vægt | 293.2403 g/mol |
| Vis mere |