missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Testosterone 17beta-Carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30427316
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30427316 2.5 g 2.5g
30412127 100 mg -
30420167 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1550702.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 302-97-6
Molekylær formel C20 H28 O3
Molekylvægt (g/mol) 316.43
Synonym (17β)-3-Oxo-androst-4-ene-17-carboxylic Acid, Androst-4-ene-17β-carboxylic acid, 3-oxo- (6CI,7CI,8CI), 17β-Carboxyandrost-4-en-3-one, 3-Carbonyl-4-androstene-17β-carboxylic acid, 3-Oxoandrost-4-ene-17β-carboxylic acid, AD-Acid, AL 3793, CC 14837, Etienic acid, L 552.803, NSC 226121, SKF 106224, Testosterone-17β-carboxylic acid, 4-Androsten-3-one-17β-carboxylic Acid, 3-Oxo-4-androstene-17β-carboxylic Acid
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Androsten-3-one-17beta-carboxylic Acid
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C20H28O3/c1-19-9-7-13(21)11-12(19)3-4-14-15-5-6-17(18(22)23)20(15,2)10-8-16(14)19/h11,14-17H,3-10H2,1-2H3,(H,22,23)/t14-,15-,16-,17+,19-,20-/m0/s1
Formel vægt 316.2038
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.