Få mere at vide
Testosterone 17-Valerate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Testosterone 17-Pentanoate |
| CAS | 3129-43-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24H36O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Testosterone Pentanoate, (17β)-17-[(1-Oxopentyl)oxy]-androst-4-en-3-one, Valerate (6CI,7CI,8CI) Testosterone, Ester with Testosterone (8CI) Valeric Acid, Testosterone Valerate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H36O3/c1-4-5-6-22(26)27-21-10-9-19-18-8-7-16-15-17(25)11-13-23(16,2)20(18)12-14-24(19,21)3/h15,18-21H,4-14H2,1-3H3/t18-,19-,20-,21-,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)C |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.54 |
| Vis mere |