Få mere at vide
Testosterone 17-Valerate, TRC
Artikelnummer. 30428064
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30428064 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30428064 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT155065100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Testosterone 17-Pentanoate
CAS 3129-43-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C24H36O3
Mængde 100 mg
Synonym Testosterone Pentanoate, (17β)-17-[(1-Oxopentyl)oxy]-androst-4-en-3-one, Valerate (6CI,7CI,8CI) Testosterone, Ester with Testosterone (8CI) Valeric Acid, Testosterone Valerate
InChI formel InChI=1S/C24H36O3/c1-4-5-6-22(26)27-21-10-9-19-18-8-7-16-15-17(25)11-13-23(16,2)20(18)12-14-24(19,21)3/h15,18-21H,4-14H2,1-3H3/t18-,19-,20-,21-,23-,24-/m0/s1
SMIL CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)C
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 372.54
Formel vægt 372.27
Procent renhed >95